Saltar a
G9894
γ-Globulins from mouse
≥90% (agarose gel electrophoresis)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
529,00 €
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1900,00 €
1615,00 €
Acerca de este artículo
Número CAS:
MDL number:
EC Number:
232-706-1
NACRES:
NA.61
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Assay:
≥90% (agarose gel electrophoresis)
Biological source:
mouse
529,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Segment
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
technique(s)
ELISA: suitable
impurities
≤4% NaCl
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... ggld(14591)
General description
γ-Globulin molecules is made up of four polypeptide chains, of which two have molecular weights of about 50,000 and two of about 20,000. These chains are cross-linked by disulfide bonds.[1]
Application
γ-Globulins from mouse were used to test the development and validation of ELISA for Herceptin detection in human serum.[2]
Preparation Note
Prepared from Cohn Fraction II, III
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G2018SRE0011H1000000
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
-
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤4% NaCl
impurities
≤5% NaCl
impurities
-
impurities
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)