G9660
Gelatin veronal buffer−EDTA
Sinónimos:
GVB-EDTA
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Productos recomendados
esterilidad
sterile-filtered
drug control
Home Office Schedule 3; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
temp. de almacenamiento
2-8°C
Componentes
Contains 141 mM NaCl, 0.1% gelatin, 1.8 mM sodium barbital, 3.1 mM barbituric acid and 10 mM EDTA, pH 7.3-7.4.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?