G9380
α-D-Glucose 1-phosphate disodium salt hydrate
98-99%
Sinónimos:
α-D-Glucopyranose 1-phosphate, Cori ester
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98-99%
formulario
powder
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurezas
α-D-glucose 1,6-diphosphate, glucose and starch, essentially free
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1
Clave InChI
YWAUQXHOCBBYLP-FBNUBEQJSA-L
Descripción general
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable