Merck
G9262
Sigma-Aldrich
Gly-Pro 4-methoxy-β-naphthylamide hydrochloride
powder
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H21N3O3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
363.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
Análisis
≥98% (TLC)
formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
methanol: 50 mg/mL, clear, light yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.COc1cc(NC(=O)C2CCCN2C(=O)CN)cc3ccccc13
InChI
1S/C18H21N3O3.ClH/c1-24-16-10-13(9-12-5-2-3-6-14(12)16)20-18(23)15-7-4-8-21(15)17(22)11-19;/h2-3,5-6,9-10,15H,4,7-8,11,19H2,1H3,(H,20,23);1H
Clave InChI
IYLMARVOIYCGET-UHFFFAOYSA-N
Sustratos
Substrate for dipeptidyl aminopeptidase IV
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
R Gossrau et al.
Histochemistry, 80(2), 183-186 (1984-01-01)
The lymphocytes of the rat thymus can be grossly differentiated by their cell membrane-bound proteinases. Subcapsular thymocytes lack aminopeptidase A (APA) and AMP and gamma-glutamyltranspeptidase (GGT). Cortical thymocytes show a high activity of APA but no APM and no GGT.
Studies on dipeptidyl(amino)peptidase IV (glycyl-proline naphthylamidase). II. Blood vessels.
Z Lojda
Histochemistry, 59(3), 153-166 (1979-01-22)