Merck
G9168
Sigma-Aldrich
GR 218231
>98% (HPLC), solid
Sinónimos:
(+)-(2R)-1,2,3,4-Tetrahydro-6-[[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]methyl]-N,N-dipropyl-2-naphthalenamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H33NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
415.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
>98% (HPLC)
formulario
solid
color
tan
solubilidad
DMSO: soluble ~24 mg/mL at 60 °C
cadena SMILES
CCCN(CCC)[C@@H]1CCc2cc(CS(=O)(=O)c3ccc(OC)cc3)ccc2C1
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Selective D3 dopamine receptor antagonist.
Información legal
Sold for research purposes under agreement with Glaxo­Smith­Kline