Documentos clave
G8660
Sigma-Aldrich
Gastrointestinal Tumor Antigen from human fluids
≥50,000 units/mL, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Cancer-associated, Ca 19-9
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
origen biológico
human fluids
formulario
buffered aqueous solution
concentración
≥50,000 units/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
Calidad
Highly purified
Definición de unidad
One unit is an arbitrary amount related to a reference antigen preparation using CIS-RIA method.
Forma física
Solution in 0.15 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 0.1% sodium azide
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable