G8148
Gly-Arg-p-nitroanilide dihydrochloride
unokinase and plasmin substrate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (TLC)
formulario
powder
solubilidad
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.NCC(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C14H21N7O4.ClH/c15-8-12(22)20-11(2-1-7-18-14(16)17)13(23)19-9-3-5-10(6-4-9)21(24)25;/h3-6,11H,1-2,7-8,15H2,(H,19,23)(H,20,22)(H4,16,17,18);1H
Clave InChI
MGFMNXNZZCRYAQ-UHFFFAOYSA-N
Sustratos
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable