Merck
G7640
Sigma-Aldrich
Glycolithocholic acid ethyl ester
Sinónimos:
3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(carboxymethyl)amide ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H47NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
461.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de la sustancia en PubChem:
descripción
anionic
cadena SMILES
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]34[H])[C@H](C)CCC(=O)NCC(=O)OCC)[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2