Merck
G7639
Sigma-Aldrich
D-Glucosamine 2,3-disulfate disodium salt
Sinónimos:
2-Deoxy-2-sulfamino-D-glucopyranose 3-sulfate
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11NO11S2Na2
Número de CAS:
Peso molecular:
383.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na].OCC1OC(O)C(NS(O)(=O)=O)C(OS(O)(=O)=O)C1O
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable