Merck
G6896
Sigma-Aldrich
Gentamicina sulfate salt
suitable for plant cell culture, potency: ~600 μg gentamicin per mg
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51101500
potencia
~600 μg gentamicin per mg
técnicas
cell culture | plant: suitable
Modo de acción
protein synthesis | interferes
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
Clave InChI
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Descripción general
Chemical structure: aminoglycoside
Gentamicin sulfate is a broad spectrum antibiotic. It inhibits the growth of a wide variety of Gram-positive and Gram-negative microorganisms, including strains resistant to tetracycline, chloramphenicol, kanamycin, and colistin, particularly strains of Pseudomonas,Proteus, Staphylococcus, and Streptococcus. Gentamicin sulfate inhibits bacterial protein biosynthesis by binding to the 30S subunit of the ribosome.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Modo de acción: La gentamicina produce un error de lectura de codón al unirse a la subunidad ribosómica 30S y bloquear la translocación del peptidil-ARNt del sitio aceptor al sitio donante. El efecto bactericida de la gentamicina en Pseudomonas aeruginosa se ejerce mediante la unión de la gentamicina a la membrana externa, donde desplaza los cationes naturales, desestabiliza la membrana y forma agujeros en la superficie celular.
Espectro antimicrobiano: Incluye bacterias gramnegativas y grampositivas, entre ellas cepas resistentes a la tetraciclina, el cloranfenicol, la canamicina y la colistina, en particular cepas de Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus y Streptococcus.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ebtehal S Al-Abdullah et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(5), 8125-8143 (2015-05-09)
The reaction of 1-adamantyl isothiocyanate 4 with the various cyclic secondary amines yielded the corresponding N-(1-adamantyl)carbothioamides 5a-e, 6, 7, 8a-c and 9. Similarly, the reaction of 4 with piperazine and trans-2,5-dimethylpiperazine in 2:1 molar ratio yielded the corresponding N,N'-bis(1-adamantyl)piperazine-1,4-dicarbothioamides 10a
Justine Mathieu-Denoncourt et al.
General and comparative endocrinology, 219, 53-63 (2015-02-11)
Polymer flexibility and elasticity is enhanced by plasticizers. However, plasticizers are often not covalently bound to plastics and thus can leach from products into the environment. Much research effort has focused on their effects in mammalian species, but data on