Merck
G6879
Sigma-Aldrich
Gly-Gly amide hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H9N3O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
167.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.NCC(=O)NCC(N)=O
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable