Merck
G6758
Sigma-Aldrich
Glutaryl-L-phenylalanine 7-amido-4-methylcoumarin
Sinónimos:
Glut-Phe-AMC, N-Glutaryl-L-phenylalanine-4-methyl-7-coumarinylamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H24N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
436.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
powder
fluorescencia
λex 325 nm; λem 395 nm in H2O
λex 380 nm; λem 460 nm (Reaction product)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)CCCC(O)=O)ccc12
InChI
1S/C24H24N2O6/c1-15-12-23(30)32-20-14-17(10-11-18(15)20)25-24(31)19(13-16-6-3-2-4-7-16)26-21(27)8-5-9-22(28)29/h2-4,6-7,10-12,14,19H,5,8-9,13H2,1H3,(H,25,31)(H,26,27)(H,28,29)/t19-/m0/s1
Clave InChI
OTPFOMJAYSBYOD-IBGZPJMESA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable