G6670
Anti-Growth Factor Independence-1 antibody, Mouse monoclonal
clone 2.5D.17, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-GFI1, Anti-ZNF163
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2.5D.17, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~55 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
~2 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of A549 cells
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GFI1(2672)
mouse ... Gfi1(14581)
rat ... Gfi1(24388)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- EMSA (electrophoretic mobility shift analysis)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de análisis
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable