G6376
β-Glycerophosphate disodium salt hydrate
≤2.4 mol % α-isomer(based on C3H7O6PNa2 With x H2O)
Sinónimos:
BGP, Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
formulario
powder
impurezas
≤2.4 mol % α-isomer (based on C3H7O6PNa2 With x H2O)
mp
102-104 °C (lit.)
solubilidad
water: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
cadena SMILES
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clave InChI
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
producto comparable
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable