Documentos clave
G6266
Sigma-Aldrich
Guards for Sigma-Aldrich® pH electrodes
For 120 mm stem length
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.79
Descripción general
Removable plastic guard that protects the glass bulb from impact during use.
Información legal
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)