The UniProt accession for this product is P46406, and the expression system used is Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 vial | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 167,00 € |
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
EC Number:
232-609-4
MDL number:
167,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
grade
Molecular Biology
form
powder
mol wt
~36 kDa
packaging
vial of 5 mg
technique(s)
electrophoresis: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
GAPDH (Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) catalyzes the conversion of glyceraldehyde-3-phosphate into D-glycerate-1,3-bisphosphate as part of the glycolysis pathway. GAPDH has also been found to function in additional cellular process, such as transcription, apoptosis, oxidative stress and ER to Golgi transport.
Application
GAPDH protein is suitable for use as a molecular weight marker and protein standard for molecular biology applications, including western blotting and mass spectometry.
Biochem/physiol Actions
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase catalyzes the conversion of glyceraldehyde-3-phosphate into D-glycerate-1,3-bisphosphate as part of the glycolysis pathway.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form powder | form lyophilized powder | form - | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt ~36 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What is the uniprot accession and expression system used (if any)? Thanks.
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-