G4420
Anti-GRP94 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Endoplasmin precursor, Anti-Glucose Regulated Protein 94, Anti-Tumor Rejection Antigen 1, Anti-gp96
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 94 kDa
reactividad de especies
canine, human, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using MDCK whole cell lysate
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using HeLa cells
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole cell extracts of HeLa, MDCK, and NIH3T3 cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HSP90B1(7184)
mouse ... Hsp90b1(22027)
rat ... Tra1(298957)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable