G4168
α-D-Mannopyranosyl azide tetraacetate
≥90% (TLC)
Sinónimos:
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl azide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥90% (TLC)
formulario
solid
mp
373.3 °C
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19N3O9/c1-6(18)22-5-10-11(23-7(2)19)12(24-8(3)20)13(25-9(4)21)14(26-10)16-17-15/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14+/m1/s1
Clave InChI
NHNYHKRWHCWHAJ-DGTMBMJNSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable