G3670
Galectin-8 from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Gal-8, Po66 carbohydrate-binding protein, Prostate carcinoma tumor antigen 1
About This Item
origen biológico
rat
recombinante
expressed in E. coli
Análisis
≥90% (SDS-PAGE)
formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
protein 34 kDa
envase
pkg of 100 μg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
rat ... Lgals8(116641)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de análisis
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable