Saltar a
G2901
Gly-Pro p-nitroanilide p-toluenesulfonate salt
chromogenic, ~99% (TLC), powder
Sinónimos:
GPDA, Gly-Pro-pNA TosOH
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
139,00 €
100 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
407,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16N4O4 · C7H8O3S
Número CAS:
Peso molecular:
464.49
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
139,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Gly-Pro p-nitroanilide p-toluenesulfonate salt, ~99% (TLC)
assay
~99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H16N4O4.C7H8O3S/c14-8-12(18)16-7-1-2-11(16)13(19)15-9-3-5-10(6-4-9)17(20)21;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-6,11H,1-2,7-8,14H2,(H,15,19);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t11-;/m0./s1
InChI key
XHLUWCXVWCBOPP-MERQFXBCSA-N
General description
Substrate for Dipeptidyl Peptidase IV.
Application
Gly-Pro p-nitroanilide p-toluenesulfonate salt has been used as a substrate to assay dipeptidyl peptidase IV (DPPIV) activity in serum,[1][2] and brush border homogenates.[3]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G0142G0513S1899
assay
~99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
solubility
acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)