Merck
G2127
Sigma-Aldrich
Gly-Lys hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H17N3O3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
239.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.NCCCCC(NC(=O)CN)C(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)