Merck
G1536
Sigma-Aldrich
Gallacetophenone
Sinónimos:
2′,3′,4′-Trihydroxyacetophenone
About This Item
Fórmula lineal:
(HO)3C6H2COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
168.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
mp
169-172 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-4(9)5-2-3-6(10)8(12)7(5)11/h2-3,10-12H,1H3
Clave InChI
XIROXSOOOAZHLL-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)