G1171
Gö 6976
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
12-(2-Cyanoethyl)-6,7,12,13-tetrahydro-13-methyl-5-oxo-5H-indolo[2,3-a]pyrrolo[3,4-c]carbazole, Go 6976
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white
solubilidad
DMSO: >5 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cn1c2ccccc2c3c4C(=O)NCc4c5c6ccccc6n(CCC#N)c5c13
InChI
1S/C24H18N4O/c1-27-17-9-4-2-7-14(17)20-21-16(13-26-24(21)29)19-15-8-3-5-10-18(15)28(12-6-11-25)23(19)22(20)27/h2-5,7-10H,6,12-13H2,1H3,(H,26,29)
Clave InChI
VWVYILCFSYNJHF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- as an inhibitor of protein kinase C (PKC) in mammalian cell lines
- as a PKCμ inhibitor in oocytes
- as a PKC-α to test its effect on phosphorylation of protein kinase-B (Akt) and extracellular-signal-regulated kinase (ERK) levels
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?