Saltar a
G0901
Glass plates for vertical standard gel
16.5 cm x 14.5 cm
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 set
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
84,80 €
72,08 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41105312
NACRES:
NB.51
72,08 €
Precio de catálogo84,80 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Glass plates for vertical standard gel, 16.5 cm wide, W × H 16.5 cm × 14.5 cm
W × H
16.5 cm × 14.5 cm
Packaging
Set includes one rectangular plate with rounded bottom corners and one notched plate.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. How thick is the plate (in mm)?
    1 respuesta
    1. The thickness is not determined for this product. In general, glass plates used for electrophoresis gels range from 0.125 to 0.1875 inches in thickness.
      ¿Le ha resultado útil?