Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2CH2CONHCH(CH3)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
EC Number:
223-019-8
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1724445
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlestorage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-3(5(9)10)7-4(8)2-6/h3H,2,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
VPZXBVLAVMBEQI-VKHMYHEASA-N
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?