G0264
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
~99%
Sinónimos:
2-Amino-2-deoxy-D-galactopyranose hydrochloride, D-Chondrosamine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Análisis
~99%
impurezas
Glucosamine, essentially free
cadena SMILES
Cl.N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1
Clave InChI
CBOJBBMQJBVCMW-NQZVPSPJSA-N
Ligadura / enlace
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable