Saltar a
F9677
Felodipine
L-type calcium channel blocker, solid
Sinónimos:
4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinecarboxylic acid ethyl methyl ester, Plendil
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
114,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
386,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H19NO4Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
384.25
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
114,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Felodipine, solid
form
solid
Quality Segment
solubility
DMSO: 20 mg/mL, H2O: insoluble
originator
AstraZeneca
SMILES string
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C18H19Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8,15,21H,5H2,1-4H3
InChI key
RZTAMFZIAATZDJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Felodipine is a dihydropyridine derivative. It has diuretic properties. Felodipine has high vascular selectivity. It is used to treat hypertension. Felodipine regulates chronic stable angina.
Biochem/physiol Actions
L-type calcium channel blocker
Features and Benefits
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
F00300001269389BP758
Felodipine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0030000
Felodipine
form
solid
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), CACNA2D1(781), NR3C2(4306)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), NR3C2(4306)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), NR3C2(4306)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), NR3C2(4306)
originator
AstraZeneca
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Felodipine
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)