Merck
F9553
FTI-276 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
N-[4-[2-(R)-Amino-3-mercaptopropyl]amino-2-phenylbenzoyl]methionine trifluoroacetate salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H27N3O3S2 ·C2HF3O2
Número CAS:
Peso molecular:
547.61
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film
storage condition
desiccated, under inert gas
color
off-white
solubility
H2O: >5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CSCC[C@H](NC(=O)c1ccc(NC[C@@H](N)CS)cc1-c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H27N3O3S2.C2HF3O2/c1-29-10-9-19(21(26)27)24-20(25)17-8-7-16(23-12-15(22)13-28)11-18(17)14-5-3-2-4-6-14;3-2(4,5)1(6)7/h2-8,11,15,19,23,28H,9-10,12-13,22H2,1H3,(H,24,25)(H,26,27);(H,6,7)/t15-,19+;/m1./s1
InChI key
IAVHISGQCODLHL-WSCVZUBPSA-N
Biochem/physiol Actions
FTI-276 is a highly potent RasCAAX peptidomimetic.
FTI-276 is a highly potent RasCAAX peptidomimetic. FTI-276 antagonizes both H and K-Ras oncogenic signaling. It is an inhibitor of farnesyltransferase (Ftase) in vitro with an IC50 of 500 pM and is an anti-cancer agent.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)