F9263
N-Fmoc-L-Asparagine (DOD)
About This Item
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(NC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C34H32N2O7/c1-41-23-15-11-21(12-16-23)32(22-13-17-24(42-2)18-14-22)36-31(37)19-30(33(38)39)35-34(40)43-20-29-27-9-5-3-7-25(27)26-8-4-6-10-28(26)29/h3-18,29-30,32H,19-20H2,1-2H3,(H,35,40)(H,36,37)(H,38,39)/t30-/m0/s1
Clave InChI
NUINEVHFMAGARJ-PMERELPUSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable