F9255
Furaltadone hydrochloride
Sinónimos:
5-Morpholinomethyl-3-(5-nitrofurfurylideneamino)-2-oxazolidinone
About This Item
Productos recomendados
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.O=C1OC(CN2CCOCC2)CN1\N=C\c3ccc(o3)N(=O)=O
InChI
1S/C13H16N4O6.ClH/c18-13-16(14-7-10-1-2-12(22-10)17(19)20)9-11(23-13)8-15-3-5-21-6-4-15;/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2;1H/b14-7+;
Clave InChI
PPSVFZXMDMUIGB-FJUODKGNSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable