Merck
F9142
Flow adapter for jacketed LC columns
column I.D. 2.5 cm
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
technique(s)
LPLC: suitable
column I.D.
2.5 cm
General description
Each flow adapter is supplied with a 20 μm porosity HDPE bed support, TFE/polypropylene O-ring seal, stainless steel adjusting rod, PTFE body and 5 feet (1.5 meters) of FEP tubing.
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)