Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 76,80 € |
100 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 237,00 € |
250 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 516,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11FN2O5
Número CAS:
Peso molecular:
246.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
221-440-1
MDL number:
76,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
SMILES string
C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1
InChI key
ZWAOHEXOSAUJHY-ZIYNGMLESA-N
Biochem/physiol Actions
Doxifluridine is an antitumor agent efficient in tumors, cell lines or in fibroblasts transformed by H-ras or trk oncogenes. Possesses anticachectic activity which is independent of its antiproliferative activity.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?