Merck
F7767
Sigma-Aldrich
Fibrinopeptide B-Tyr
≥97% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C75H102N20O27
Número de CAS:
Peso molecular:
1715.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C(NC(=O)CNC(=O)C1CCC(=O)N1)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)NC(Cc2ccccc2)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc4ccc(O)cc4)C(O)=O
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable