Merck
F7376
4-Fluoro-DL-tryptophan
crystalline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11FN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
222.22
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98.0% (TLC)
form
crystalline
technique(s)
NMR: suitable
color
off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(Cc1c[nH]c2cccc(F)c12)C(O)=O
InChI
1S/C11H11FN2O2/c12-7-2-1-3-9-10(7)6(5-14-9)4-8(13)11(15)16/h1-3,5,8,14H,4,13H2,(H,15,16)
InChI key
DEBQMEYEKKWIKC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
4-Fluoro-DL-tryptophan (4-F-TRP) is used to label bacterial arginyl-tRNA synthetases for conformational analysis and to label myoglobins and hemoglobins for NMR spectra analysis.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)