F6875
Florisil®
60-100 mesh
Sinónimos:
Activated magnesium silicate, Magnesium silicate
About This Item
Productos recomendados
tamaño de partícula
60-100 mesh
cadena SMILES
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
Clave InChI
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Nota de preparación
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable