F6147
Fluoranthene-3-14C
~95% (Radiochemical Purity), methanol solution
About This Item
Análisis
~95% (Radiochemical Purity)
formulario
methanol solution
Extensión del etiquetado
40-60 mCi per mmol
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4[14cH]ccc-2c34
Envase
Sealed ampule
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable