Saltar a
F5428
Fiske-Subbarow reducer
Sinónimos:
Fiske-Subbarow Reagent
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
359,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
MDL number:
359,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
Application
For the determination of inorganic phosphorous.
Preparation Note
Formulation of 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, sodium sulfite, and sodium bisulfite.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
463452151721516
Reducer stainless steel, 1/4 in. SWAGELOK, for 1/8 in. tube
21517
Reducer
Reducer SWAGELOK® 400-R-2, brass, 1/4 in. SWAGELOK, for 1/8 in. tube
21516
Reducer
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fiske-Subbarow reducer
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
supp_hazards
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)