Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 61,10 € |
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
61,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
L
6 in.
General description
with serrated tips
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
| L 6 in. | L 4 3/4 in. | L 12 in. | L 10 in. |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dressing tissue forceps
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?