Saltar al contenido
F3526
Fluorescent Molecular Weight Marker
mol wt 20,000-200,000 Da
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
lyophilized powder
mol wt
20,000-200,000 Da
color
blue
storage temp.
−20°C
Other Notes
This product contains the following proteins:
  • Trypsin Inhibitor, Soybean: 20,100 Da
  • Carbonic Anhydrase, Bovine Erythrocyte: 29,000 Da
  • Alcohol Dehydrogenase, Horse Liver: 39,800 Da
  • Albumin, Bovine Serum: 66,000 Da
  • β-Galactosidase, E. coli: 116,000 Da
  • Myosin, Rabbit Muscle: 205,000 Da
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)