Saltar al contenido
F3177
Fluorescein-α-D-galactosamine polyacrylamide
powder
Sinónimos:
α-D-GalNAc-PAA-FI
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
mol wt
~30 kDa
color
yellow
storage temp.
2-8°C
Application
Fluorescein-α-D-galactosamine polyacrylamide may be used in the development of cross-linkable hydrogels.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)