Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H23NO4
Número CAS:
Peso molecular:
353.41
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
5305164
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlemp
141-144 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-2-3-12-19(20(23)24)22-21(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,2-3,12-13H2,1H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
InChI key
VCFCFPNRQDANPN-IBGZPJMESA-N
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?