Documentos clave
F2385
Sigma-Aldrich
N-Formyl-Met-Leu-Phe-Lys acetate salt
≥90% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H43N5O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
565.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Análisis
≥90% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Further studies on the structural requirements for synthetic peptide chemoattractants.
R J Freer et al.
Biochemistry, 19(11), 2404-2410 (1980-05-27)