Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H16ClN3O3S · 1/2ZnCl2
Número CAS:
Peso molecular:
373.93
EC Number:
248-543-4
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
Colour Index Number:
37150
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
practical grade
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)S(=O)(=O)c1ccc(OC)c(c1)[N]#N
InChI
1S/C11H16N3O3S/c1-4-14(5-2)18(15,16)9-6-7-11(17-3)10(8-9)13-12/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
DLMVAZUSXBWNAJ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?