Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
0.5 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 249,00 € |
1 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 379,00 € |
2 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 824,00 € |
Acerca de este artículo
249,00 €
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:256
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| technique(s) direct immunofluorescence: 1:256 | technique(s) direct immunofluorescence: 1:64 | technique(s) direct immunofluorescence: 1:128 | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100, indirect immunofluorescence: 1:32 |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?