Merck
F0509
Fmoc-Phe-OH
Sinónimos:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine, Fmoc-L-phenylalanine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
387.43
EC Number:
252-661-1
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3597808
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1
InChI key
SJVFAHZPLIXNDH-QFIPXVFZSA-N
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
mp
180-187 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)