F0176
Anti-FLI-1 antibody produced in sheep
fractionated antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
origen biológico
sheep
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
fractionated antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 52 kDa
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
western blot: suitable using whole extracts from mouse erythroleukemia cell lines, DP16-1 and CB7 and human T-cell line.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... FLI1(2313)
mouse ... Fli1(14247)
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad