Documentos clave
EPS44I040006
Eppendorf® Dedicated Platform
for flasks 2000 mL, Innova(R) S44i
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
Características
for flasks 2000 mL, Innova(R) S44i
fabricante / nombre comercial
S44I040006
Eppendorf®
Categorías relacionadas
Descripción general
Dedicated ppendorf shelves to hold various volume size flasks securely while shaking in Innova S44i.
Dedicated shelf for the Innova S44i. Holds up to 15 x 2 L Erlenmeyer flasks.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)