Documentos clave
EPM1334-9927
Platform for Eppendorf® New Brunswick S41i Shaker
for 4 L Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
About This Item
Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Características
3 x 4 L Erlenmeyer flasks
dedicated
for 4 L Erlenmeyer flasks
interchangeable
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® M1334-9927 (Global)
L × An
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
Descripción general
New Brunswick S41l shaker platforms.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)