EP6331000017
Eppendorf® Mastercycler® nexus
Gradient, complete unit, aluminum block, AC/DC input 230 V, 50—60 Hz, EuroPlug
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold 96 x 0.1mL PCR tubes OR 96 x 0.2mL PCR tubes OR 71 x 0.5mL PCR tubes OR 1 PCR plate (96 wells) OR 38x0.5mL Eppendorf PCR tubes
GSX2e, complete unit, aluminum block
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6331000017
Parámetros
4-99 °C temp. range
±0.2 °C temperature
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Intuitive graphic programming
- Small footprint
- Universal block for ultimate flexibility
- Connect up to 2 Mastercycler nexus eco to your existing unit
- Available with gradient
- E-mail notification
- Flexlid® concept allows use of all types of consumables with automatic height adjustment of the lid
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable