EP6001040010
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 38 x MTP (18 mm), (38 x 1) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
Características
(38 x 1) configuration
Holds 38 x MTP (18 mm)
max. MTP number per rack: 38 (38 x 1)
side access
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6001040010 (Global)
técnicas
cryopreservation: suitable
P × An × Al
133 mm (5.5 in.) × 91 mm (3.6 in.) × 766 mm (30.2 in.)
capacidad
(max box size (mm): 86 x 128)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)